Få mere at vide
2-nitrobenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15334978 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15334978 1 g 1g
15344978 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15334978 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 166520010
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 384-22-5
Molekylær formel C7H4F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 191.11
MDL nummer MFCD00007145
InChI nøgle NDZJSUCUYPZXPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzotrifluoride, 1-nitro-2-trifluoromethyl benzene, o-nitrobenzotrifluoride, 2-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, o-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-nitro-2-trifluoromethyl, unii-ovb3l8givj, ccris 2813, benzene, nitro trifluoromethyl, ovb3l8givj
PubChem CID 9795
IUPAC navn 1-nitro-2-(trifluormethyl)benzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrobenzotrifluoride
Smeltepunkt 31,0 °C til 32,0 °C
Kogepunkt 216,0 °C til 217,0 °C
Flammepunkt 95 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel O2NC6H4CF3
Mængde 1 g
Beilstein 05,II,251
Formel vægt 191.11
Procent renhed 98%