Få mere at vide
2-Nitrobenzonitrile, 98+%
Artikelnummer. 11444353
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444353 5 g 5g
11454353 25 g 25g
11464353 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11444353 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10941.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 612-24-8 | C7H4N2O2 | 148.12 g/mol
ET-katalyse af Au25 i intramolekylær kaskadereaktion af 2-nitrobenzonitril, hvorfra 2-amniobenzamid (en forløber for betydelige lægemidler20,21) fremstilles med højt udbytte. fluorodenitrering af 2-nitrobenzonitril med Rb18F i DMSO gav et 85% udbytte af den 18F-mærkede benzonitril efter kun 20 minutter ved 150 °C.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser ET-katalyse af Au25 i intramolekylær
kaskadereaktion af 2-nitrobenzonitril, hvorfra 2-amniobenzamid (en forløber for betydelige lægemidler20,21) fremstilles med højt udbytte. fluorodenitrering af 2-nitrobenzonitril med Rb18F i DMSO gav et 85% udbytte af den 18F-mærkede benzonitril efter kun 20 minutter ved 150 °C.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 612-24-8
Molekylær formel C7H4N2O2
Molekylvægt (g/mol) 148.12
MDL nummer MFCD00007044
InChI nøgle SWBDKCMOLSUXRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-nitrobenzonitrile, o-cyanonitrobenzene, benzonitrile, o-nitro, benzonitrile, 2-nitro, 2-cyanonitrobenzene, nitrobenzonitrile, unii-drc6u29fci, ccris 2326, 1-nitro-2-cyanobenzene, 2-nitrobenzenecarbonitrile
PubChem CID 11922
IUPAC navn 2-nitrobenzonitril
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrobenzonitrile
Smeltepunkt 107°C to 111°C
Kogepunkt 165°C (16 mmHg)
Lugt Almond-like
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 638987
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 148.12
Procent renhed ≥98%