Få mere at vide
2-nitrobenzoesyre, 95%
Artikelnummer. 10617631 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10617631 250 g Glasflaske 250g
10607631 5 g Glasflaske 5g
10453215 25 g Glasflaske 25g
10006003 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10617631 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 278322500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 552-16-9 | C7H5NR.4 | 167,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 552-16-9
Molekylær formel C7H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 167.12
MDL nummer MFCD00007137
InChI nøgle SLAMLWHELXOEJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzoic acid, o-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-nitro, 2-nitrobenzoicacid, o-carboxynitrobenzene, benzoic acid, o-nitro, nitrobenzoic acid, 2-nitro-benzoic acid, ccris 2334, 2-nitro benzoic acid
PubChem CID 11087
ChEBI CHEBI:25620
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrobenzoic acid
Navn note 85-90%
CAS min % 85.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 141,0 °C til 148,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel O2NC6H4COOH
Mængde 250 g
Beilstein 09, 370
Fieser 13,231
Merck Index 14, 6589
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 6,8 g/l. Andre opløseligheder: 1g/3mL alkohol - 1g/2,5 ml acetone, 1g/220 ml kloroform - 1g/2,5 ml methanol, 1g/4,5 ml ether, let opløseligt i benzen, cs2, petroleumsether
Formel vægt 167.12
Procent renhed 95%
Fysisk form fint pulver