Få mere at vide
2-Nitrobenzoic acid, 95%
Artikelnummer. 10453215 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
5g
Artikelnummer. 10453215
Brand: Thermo Scientific Acros 278320250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 552-16-9 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 552-16-9
Molekylær formel C7H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 167.12
MDL nummer MFCD00007137
InChI nøgle SLAMLWHELXOEJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzoic acid, o-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-nitro, 2-nitrobenzoicacid, o-carboxynitrobenzene, benzoic acid, o-nitro, nitrobenzoic acid, 2-nitro-benzoic acid, ccris 2334, 2-nitro benzoic acid
PubChem CID 11087
ChEBI CHEBI:25620
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrobenzoic acid
Navn note 85-90%
CAS min % 85.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 141.0°C to 148.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel O2NC6H4COOH
Mængde 25 g
Beilstein 09, 370
Fieser 13,231
Merck Index 14, 6589
Opløselighedsinformation Solubility in water: 6.8g/l. Other solubilities: 1g/3mL alcohol- 1g/2.5mL acetone,1g/220mL chloroform- 1g/2.5mL methanol,1g/4.5mL ether,slightly soluble in benzene,cs2,petroleum ether
Formel vægt 167.12
Procent renhed 95%
Fysisk form fint pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Nitrobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2-Nitrobenzoic acid