Få mere at vide
2-nitrobenzoesyre, 95%
Artikelnummer. 11448573
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11448573 2500 g 2500g
11428573 100 g 100g
11438573 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448573 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10393.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 552-16-9 | C7H5NO4 | 167,12 g/mol
Det bruges som et syntetisk reagens og kan fungere som et væksttilskud til Pseudomonas fluorescens stamme KU-7. Det finder også sin anvendelse som et reagens til beskyttelse af amingrupper og i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som et syntetisk reagens og kan fungere som et væksttilskud til Pseudomonas fluorescens stamme KU-7. Det finder også sin anvendelse som et reagens til beskyttelse af amingrupper og i organisk syntese.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 552-16-9
Molekylær formel C7H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 167.12
MDL nummer MFCD00007137
InChI nøgle SLAMLWHELXOEJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzoic acid, o-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-nitro, 2-nitrobenzoicacid, o-carboxynitrobenzene, benzoic acid, o-nitro, nitrobenzoic acid, 2-nitro-benzoic acid, ccris 2334, 2-nitro benzoic acid
PubChem CID 11087
ChEBI CHEBI:25620
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 146 °C til 149 °C
Tæthed 1.58
Mængde 2500 g
Beilstein 1910632
Merck Index 14,6589
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 167.12
Procent renhed 95%