Få mere at vide
2-nitrobenzoesyre, 95%
Beskrivelse
Det bruges som et syntetisk reagens og kan fungere som et væksttilskud til Pseudomonas fluorescens stamme KU-7. Det finder også sin anvendelse som et reagens til beskyttelse af amingrupper og i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det anvendes som et syntetisk reagens og kan fungere som et væksttilskud til Pseudomonas fluorescens stamme KU-7. Det finder også sin anvendelse som et reagens til beskyttelse af amingrupper og i organisk syntese.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitrobenzoic acid |
| Smeltepunkt | 146 °C til 149 °C |
| Tæthed | 1.58 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1910632 |
| Merck Index | 14,6589 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 167.12 |
| Procent renhed | 95% |