Få mere at vide
2-Nitrobenzenesulfonohydrazide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitrobenzenesulfonohydrazide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N3O4S/c7-8-14(12,13)6-4-2-1-3-5(6)9(10)11/h1-4,8H,7H2 |
| Formel vægt | 217.0157 |