Få mere at vide
2-nitrobenzensulfonamid, 97+%
Artikelnummer. 11497637
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497637 25 g 25g
11487637 5 g 5g
11369569 10 g 10g
11407647 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11497637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15689.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 5455-59-4 | C6H6N2O4S | 202,18 g/mol
Det anvendes som et reagens til syntese af medium-ring aminer via N-alkylering, f.eksω -bromalkanoler under Mitsunobu-betingelser (DEAD/PPh3) og ringslutning af den resulterendeω -bromalkylsulfonamider (Cs2CO3/Bu4NI). Det er en kulsyreanhydrasehæmmer. Det anvendes som en reaktant involveret i syntese af cykliske nitrogenforbindelser via intramolekylær hydroaminering, pentacyklisk lycopodiumalkaloid huperzin-Q2, pyrrolidiner, intermolekylære CH-indsættelsesreaktioner og reaktant involveret i intermolekylær aminering af allylalkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som et reagens til syntese af mediumring-aminer via N-alkylering, fx med ω-bromalkanoler under Mitsunobu-betingelser (DEAD/PPh3), og ringslutning af de resulterende ω-bromalkylsulfonamider (Cs2CO3/Bu4NI). Det er en kulsyreanhydrasehæmmer. Det anvendes som en reaktant involveret i syntese af cykliske nitrogenforbindelser via intramolekylær hydroaminering, pentacyklisk lycopodiumalkaloid huperzin-Q2, pyrrolidiner, intermolekylære CH-indsættelsesreaktioner og reaktant involveret i intermolekylær aminering af allylalkoholer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5455-59-4
Molekylær formel C6H6N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 202.18
MDL nummer MFCD00009807
InChI nøgle GNDKYAWHEKZHPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzene-1-sulfonamide, 2-nitrobenzenesulphonamide, 2-nitro-benzenesulfonamide, nitrobenzenesulfonamide, 2-nitrophenylsulfonamide, 2-sulphamoylnitrobenzene, acmc-209lhg, 2-nitrobenzene-sulfonamide, 2-nitro benzene sulphonamide, ksc490i0n
PubChem CID 138510
IUPAC navn 2-nitrobenzensulfonamid
SMIL NS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrobenzenesulfonamide
Smeltepunkt 188 °C til 194 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2214215
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 202.19
Procent renhed ≥98%