Få mere at vide
2-nitrobenzensulfenylchlorid, 98%
Artikelnummer. 10275970 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10275970 10 g Glasflaske 10g
10428710 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10275970 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 161330100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
CAS: 7669-54-7 | C6H4ClNO2S | 189,62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7669-54-7
Molekylær formel C6H4ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 189.62
MDL nummer MFCD00007128
InChI nøgle NTNKNFHIAFDCSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzenesulfenyl chloride, 2-nitrophenylsulfenyl chloride, benzenesulfenyl chloride, 2-nitro, o-nitrobenzenesulfenyl chloride, o-nitrophenylsulfenyl chloride, 2-nitrobenzenesulfenylchloride, o-nitrophenylsulphenyl chloride, o-nitrobenzenesulphenyl chloride, 2-nitrophenyl thiohypochlorite, 2-nitrophenyl sulfanyl chlorane
PubChem CID 24319
IUPAC navn (2-nitrophenyl)thiohypochlorit
SMIL C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])SCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrobenzenesulfenyl chloride
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 70,0 °C til 75,0 °C
Farve Gylden til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel O2NC6H4SCl
Mængde 10 g
Beilstein 06, I, 157
Fieser 01,745; 04,359; 06,419; 08,360; 10,277; 15,217
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes
Formel vægt 189.62
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller nåle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Nitrobenzenesulfenyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.