Få mere at vide
2-nitrobenzensulfenylchlorid, 97%
Artikelnummer. 11415667
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11415667 50 g 50g
11405667 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23627.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 7669-54-7 | C6H4ClNO2S | 189,613 g/mol
2-Nitrobenzensulfenylchlorid bruges som et reagens til N-beskyttelse som N-2-nitrophenylsulfenyl (Nps) derivater, i aminosyrer og peptider og nukleosider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Nitrobenzensulfenylchlorid bruges som et reagens til N-beskyttelse som
N-2-nitrophenylsulfenyl (Nps) derivater, i aminosyrer og peptider og nukleosider.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Opbevares under tør inert gas. Opbevares væk fra fugt, stærke baser og oxidationsmidler. Beskyt mod fugt og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7669-54-7
Molekylær formel C6H4ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 189.613
MDL nummer MFCD00007128
InChI nøgle NTNKNFHIAFDCSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzenesulfenyl chloride, 2-nitrophenylsulfenyl chloride, benzenesulfenyl chloride, 2-nitro, o-nitrobenzenesulfenyl chloride, o-nitrophenylsulfenyl chloride, 2-nitrobenzenesulfenylchloride, o-nitrophenylsulphenyl chloride, o-nitrobenzenesulphenyl chloride, 2-nitrophenyl thiohypochlorite, 2-nitrophenyl sulfanyl chlorane
PubChem CID 24319
IUPAC navn (2-nitrophenyl)thiohypochlorit
SMIL C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])SCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrobenzenesulfenyl chloride
Smeltepunkt 72 °C til 75 °C
Mængde 50 g
FN nummer UN3261
Beilstein 473741
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 189.62
Procent renhed 98%