Få mere at vide
2-nitrobenzensulfenylchlorid, 97%
Beskrivelse
2-Nitrobenzensulfenylchlorid bruges som et reagens til N-beskyttelse som N-2-nitrophenylsulfenyl (Nps) derivater, i aminosyrer og peptider og nukleosider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N-2-nitrophenylsulfenyl (Nps) derivater, i aminosyrer og peptider og nukleosider.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Opbevares under tør inert gas. Opbevares væk fra fugt, stærke baser og oxidationsmidler. Beskyt mod fugt og vand.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitrobenzenesulfenyl chloride |
| Smeltepunkt | 72°C to 75°C |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 473741 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Reacts with water. |
| Formel vægt | 189.62 |
| Procent renhed | 98% |