Få mere at vide
2-Nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15896740
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15896740 100 g
15881761 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15896740 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8222930100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 552-89-6
Grad Research
Molekylær formel 2-(NO2)C6H4CHO
Molekylvægt (g/mol) 151.12
Tekniske data
Smeltepunkt 43.5°C
Kogepunkt 156°C/20 hPa
MDL nummer MFCD00007132
Mængde 100 g
Synonym 2-Nitrobenzaldehyde, 2-Nitrobenzaldehyde