Få mere at vide
2-Nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 32238966
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
32238966 1 g
1 options
Artikelnummer. 32238966 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8222930001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrobenzaldehyde
CAS 552-89-6
Smeltepunkt 43.5°C
Kogepunkt 156°C (20 hPa)
Molekylær formel 2-(NO2)C6H4CHO
Mængde 1 g
Synonym 2-Nitrobenzaldehyde, 2-Nitrobenzaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 151.12
Grad Not Available