Få mere at vide
2-Nitrobenzaldehyd, 98+%
Beskrivelse
2-Nitrobenzaldehyd bruges som udgangsmateriale i syntetisk kemi. Det bruges som et mellemprodukt under syntesen af Indigo farvestof. Det er involveret i fremstillingen af farvestoffer såsom indigokarmin. Ydermere tjener det som en nyttig foto-fjernelig beskyttelsesgruppe såvel som anvendt til fremstilling af o-nitrophenylethylenglycol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Nitrobenzaldehyd anvendes som udgangsmateriale i syntetisk kemi. Det bruges som et mellemprodukt under syntesen af Indigo farvestof. Det er involveret i fremstillingen af farvestoffer såsom indigokarmin. Ydermere tjener det som en nyttig foto-fjernelig beskyttelsesgruppe såvel som anvendt til fremstilling af o-nitrophenylethylenglycol.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitrobenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 43 °C til 46 °C |
| Kogepunkt | 153 °C (23 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 742624 |
| Følsomhed | Luft- og lysfølsomhed |
| Merck Index | 14,6587 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 151.12 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Nitrobenzaldehyde
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Nitrobenzaldehyde