Få mere at vide
2-Nitrobenzaldehyd, 98+%
Beskrivelse
2-Nitrobenzaldehyd bruges som udgangsmateriale i syntetisk kemi. Det bruges som et mellemprodukt under syntesen af Indigo farvestof. Det er involveret i fremstillingen af farvestoffer såsom indigokarmin. Ydermere tjener det som en nyttig foto-fjernelig beskyttelsesgruppe såvel som anvendt til fremstilling af o-nitrophenylethylenglycol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Nitrobenzaldehyd anvendes som udgangsmateriale i syntetisk kemi. Det bruges som et mellemprodukt under syntesen af Indigo farvestof. Det er involveret i fremstillingen af farvestoffer såsom indigokarmin. Ydermere tjener det som en nyttig foto-fjernelig beskyttelsesgruppe såvel som anvendt til fremstilling af o-nitrophenylethylenglycol.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitrobenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 43 °C til 46 °C |
| Kogepunkt | 153 °C (23 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 742624 |
| Følsomhed | Luft- og lysfølsomhed |
| Merck Index | 14,6587 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 151.12 |
| Vis mere |