Få mere at vide
2-nitrobenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2698703
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
Artikelnummer. 10799395
Brand: Thermo Scientific Maybridge SB01264EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 552-89-6
Molekylær formel C7H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 151.121
MDL nummer MFCD00007132
InChI nøgle CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-nitro, nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, o-nitro, 2-nitro-benzaldehyde, 2-formylnitrobenzene, ccris 2322, unii-48b18q9b8e, benzaldehyde, nitro, ortho-nitrobenzaldehyde
PubChem CID 11101
ChEBI CHEBI:66927
IUPAC navn 2-nitrobenzaldehyd
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C=O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrobenzaldehyde
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Lineær formel O2NC6H4CHO
Mængde 10 g
Formel vægt 151.12
Procent renhed 97%