Få mere at vide
2-nitrobenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10799395
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10799395 10 g 10g
10163074 50 g 50g
10646514 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10799395 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01264EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 552-89-6
Molekylær formel C7H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 151.121
MDL nummer MFCD00007132
InChI nøgle CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-nitro, nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, o-nitro, 2-nitro-benzaldehyde, 2-formylnitrobenzene, ccris 2322, unii-48b18q9b8e, benzaldehyde, nitro, ortho-nitrobenzaldehyde
PubChem CID 11101
ChEBI CHEBI:66927
IUPAC navn 2-nitrobenzaldehyd
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C=O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrobenzaldehyde
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Lineær formel O2NC6H4CHO
Mængde 10 g
Formel vægt 151.12
Procent renhed 97%