Få mere at vide
2-nitrobenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10163074
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10163074 50 g 50g
10799395 10 g 10g
10646514 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10163074 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01264EE
Kemiske identifikatorer
CAS 552-89-6
Molekylær formel C7H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 151.121
MDL nummer MFCD00007132
InChI nøgle CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-nitro, nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, o-nitro, 2-nitro-benzaldehyde, 2-formylnitrobenzene, ccris 2322, unii-48b18q9b8e, benzaldehyde, nitro, ortho-nitrobenzaldehyde
PubChem CID 11101
ChEBI CHEBI:66927
IUPAC navn 2-nitrobenzaldehyd
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C=O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrobenzaldehyde
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel O2NC6H4CHO
Mængde 50 g
Formel vægt 151.12
Procent renhed 97%