Få mere at vide
2-nitroanisol, 99%
Artikelnummer. 11454087
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454087 500 g 500g
11464087 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11454087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19518.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 91-23-6 | C7H7NO3 | 153,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-23-6
Molekylær formel C7H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 153.14
MDL nummer MFCD00007096
InChI nøgle CFBYEGUGFPZCNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitroanisole, o-nitroanisole, anisole, o-nitro, 1-nitro-2-methoxybenzene, 2-methoxynitrobenzene, o-nitrophenyl methyl ether, benzene, 1-methoxy-2-nitro, 2-methoxy-1-nitrobenzene, benzene, methoxynitro, o-nitro methoxy benzene
PubChem CID 7048
ChEBI CHEBI:48722
IUPAC navn 1-methoxy-2-nitrobenzen
SMIL COC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitroanisole
Smeltepunkt 9°C to 10°C
Tæthed 1.254
Kogepunkt 272°C to 273°C
Flammepunkt 142°C (287°F)
Brydningsindeks 1.561
Mængde 500 g
FN nummer UN2730
Beilstein 1868032
Merck Index 14,6585
Formel vægt 153.14
Procent renhed 99%