Få mere at vide
2'-nitroacetophenon, 97%
Artikelnummer. 11424644
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424644 50 g 50g
11414644 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424644 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13208.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 577-59-3 | C8H7NO3 | 165,15 g/mol
2'-Nitroacetophenon er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges også som et syntetisk reagens. Det er sensibilisatoren, der kan bruges som farmaceutiske mellemprodukter. Det kan også bruges til at fremstille 2-nitro-benzoesyre ved en temperatur på 20 °C.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2 -′Nitroacetophenon er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges også som et syntetisk reagens. Det er sensibilisatoren, der kan bruges som farmaceutiske mellemprodukter. Det kan også bruges til at fremstille 2-nitro-benzoesyre ved en temperatur °på 20 C.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand, delvist i ethanol, ether, chloroform og ethylacetat.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 577-59-3
Molekylær formel C8H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 165.15
MDL nummer MFCD00007144
InChI nøgle SUGXZLKUDLDTKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-nitroacetophenone, 1-2-nitrophenyl ethanone, o-nitroacetophenone, ethanone, 1-2-nitrophenyl, 2-acetylnitrobenzene, acetophenone, 2'-nitro, methyl 2-nitrophenyl ketone, unii-52l53k4x3o, ccris 2329, 1-2-nitrophenyl ethan-1-one
PubChem CID 11346
IUPAC navn 1-(2-nitrophenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Nitroacetophenone
Smeltepunkt 25 °C til 28 °C
Tæthed 1.24
Kogepunkt 158 °C til 160 °C (16 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.5515
Mængde 50 g
Beilstein 1102322
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i vand, delvist i ethanol, ether, kloroform og ethylacetat.
Formel vægt 165.15
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2'-Nitroacetophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(2-nitrophenyl)ethanone