Få mere at vide
2'-Nitroacetanilid, 98+%
Artikelnummer. 11422668
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422668 5 g 5g
11432668 25 g 25g
11442668 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16677.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 552-32-9 | C8H8N2O3 | 180,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 552-32-9
Molekylær formel C8H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 180.16
MDL nummer MFCD00016991
InChI nøgle BUNFNRVLMKHKIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-nitrophenyl acetamide, 2'-nitroacetanilide, o-nitroacetanilide, 2-nitroacetanilide, acetamide, n-2-nitrophenyl, acetanilide, 2'-nitro, unii-q4kjc83992, o-nitroacetoanilide, zlchem 447, pubchem3357
PubChem CID 11090
IUPAC navn N-(2-nitrophenyl)acetamid
SMIL CC(=O)NC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Nitroacetanilide
Smeltepunkt 90°C to 93°C
Tæthed 1.42
Mængde 5 g
Beilstein 1959178
Merck Index 14,6581
Formel vægt 180.16
Procent renhed ≥98%