Få mere at vide
2-Nitro-m-xylen, 99%
Artikelnummer. 11397485
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397485 100 g 100g
11307495 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11397485 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05546.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 81-20-9 | C8H9NO2 | 151,165 g/mol
2-Nitro-m-xylen anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges også til fremstilling af Direct Violet 7 og solvens Red 26. Desuden bruges det i den petrokemiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Nitro-m-xylen anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges også til fremstilling af Direct Violet 7 og solvens Red 26. Desuden bruges det i den petrokemiske industri.
Opløselighed
Blandbar med ethanol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81-20-9
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.165
MDL nummer MFCD00007181
InChI nøgle HDFQKJQEWGVKCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-m-xylene, 2,6-dimethylnitrobenzene, benzene, 1,3-dimethyl-2-nitro, 2,6-dimethyl-1-nitrobenzene, m-xylene, 2-nitro, ccris 3119, 1,3-dimethyl-2-nitro-benzene, dsstox_cid_5134, dsstox_rid_77678, dsstox_gsid_25134
PubChem CID 6672
IUPAC navn 1,3-dimethyl-2-nitrobenzen
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)C)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitro-m-xylene
Smeltepunkt 14 °C til 16 °C
Tæthed 1.11
Kogepunkt 225 °C til 227 °C
Flammepunkt 87 °C (188 °F)
Brydningsindeks 1.522
Mængde 100 g
FN nummer UN1665
Beilstein 2046066
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol. Ublandelig med vand.
Formel vægt 151.17
Procent renhed 99%