Få mere at vide
2-Nitro-m-xylene, 99%
Artikelnummer. 11307495
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11307495
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L05546.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 81-20-9 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
2-Nitro-m-xylen anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges også til fremstilling af Direct Violet 7 og solvens Red 26. Desuden bruges det i den petrokemiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Nitro-m-xylen anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges også til fremstilling af Direct Violet 7 og solvens Red 26. Desuden bruges det i den petrokemiske industri.
Opløselighed
Blandbar med ethanol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81-20-9
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.165
MDL nummer MFCD00007181
InChI nøgle HDFQKJQEWGVKCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-m-xylene, 2,6-dimethylnitrobenzene, benzene, 1,3-dimethyl-2-nitro, 2,6-dimethyl-1-nitrobenzene, m-xylene, 2-nitro, ccris 3119, 1,3-dimethyl-2-nitro-benzene, dsstox_cid_5134, dsstox_rid_77678, dsstox_gsid_25134
PubChem CID 6672
IUPAC navn 1,3-dimethyl-2-nitrobenzen
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)C)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitro-m-xylene
Smeltepunkt 14°C to 16°C
Tæthed 1.11
Kogepunkt 225°C to 227°C
Flammepunkt 87°C (188°F)
Brydningsindeks 1.522
Mængde 500 g
FN nummer UN1665
Beilstein 2046066
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol. Immiscible with water.
Formel vægt 151.17
Procent renhed 99%