Få mere at vide
2-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)4-1-2-6(12(13)14)5(11)3-4/h1-3H,11H2 |
| Formel vægt | 206.03 |