Få mere at vide
2-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin, TRC
Artikelnummer. 30471172
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471172 1 g
30482047 500 mg
30464759 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30471172 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5873901G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 402-14-2
Molekylær formel C7 H5 F3 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 206.122
Synonym alpha,alpha,alpha-Trifluoro-6-nitro-m-toluidine, 2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline, 3-Amino-4-nitrobenzotrifluoride, 5-Trifluoromethyl-2-nitroaniline, NSC 10324, 2-Nitro-5-(trifluoromethyl)-benzenamine
IUPAC navn 2-nitro-5-(trifluormethyl)anilin
SMIL Nc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)4-1-2-6(12(13)14)5(11)3-4/h1-3H,11H2
Formel vægt 206.03