Få mere at vide
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11954691 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11954691 5 g 5g
11944691 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11954691 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 218880050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 400-99-7
Molekylær formel C7H4F3NO3
Molekylvægt (g/mol) 207.11
MDL nummer MFCD00009791
InChI nøgle XZEDEVRSUANQEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-trifluoromethyl phenol, 4-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride, phenol, 2-nitro-4-trifluoromethyl, 2-nitro-4-trifluoromethylphenol, 2-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-cresol, 4-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoroide, p-cresol, 2-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoro, 2-nitro-4-trifluoromethyl-phenol, pubchem4150, 4-06-00-02150 beilstein handbook reference
PubChem CID 9816
IUPAC navn 2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
SMIL OC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Yellow to Orange
Tæthed 1.4700g/mL
Kogepunkt 92.0°C to 94.0°C (12.0 Torr)
Flammepunkt 95°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel O2NC6H3(CF3)OH
Brydningsindeks 1.5035
Mængde 5 g
Formel vægt 207.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.