Få mere at vide
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol, 98%
Artikelnummer. 11362886
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362886 5 g 5g
11352886 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10604.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 400-99-7 | C7H4F3NO3 | 207.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 400-99-7
Molekylær formel C7H4F3NO3
Molekylvægt (g/mol) 207.11
MDL nummer MFCD00009791
InChI nøgle XZEDEVRSUANQEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-trifluoromethyl phenol, 4-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride, phenol, 2-nitro-4-trifluoromethyl, 2-nitro-4-trifluoromethylphenol, 2-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-cresol, 4-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoroide, p-cresol, 2-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoro, 2-nitro-4-trifluoromethyl-phenol, pubchem4150, 4-06-00-02150 beilstein handbook reference
PubChem CID 9816
IUPAC navn 2-nitro-4-(trifluormethyl)phenol
SMIL OC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
Tæthed 1.473
Kogepunkt 92°C to 94°C (12 mmHg)
Flammepunkt 95°C (203°F)
Brydningsindeks 1.504
Mængde 5 g
Beilstein 2215510
Formel vægt 207.11
Procent renhed 98%