Få mere at vide
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15770859 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15770859 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15770859 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 348110010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 320-94-5
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 137.0°C to 140.0°C
Farve Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C8H4F3NO4
Mængde 1 g
Synonym 2-nitro-4-trifluoromethyl benzoic acid, 2-nitro-4-trifluoromethylbenzoic acid, ntfa, 4-trifluoromethyl-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-nitro-4-trifluoromethyl, unii-k9m35sv4p3, 2-nitro-4-trifluoromethyl-benzoic acid, pubchem4539, acmc-1ahai, 2ntf-boa
InChI nøgle MYSAXQPTXWKDPQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 235.11
PubChem CID 642096
Formel vægt 235.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder