Få mere at vide
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11340428
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11340428 10 g 10g
11440610 0.5 g 0.5g
11330428 2 g 2g
11320428 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11340428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043787.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
CAS: 320-94-5 | C8H4F3NO4 | 235,118 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 320-94-5
Molekylær formel C8H4F3NO4
Molekylvægt (g/mol) 235.118
MDL nummer MFCD00007142
InChI nøgle MYSAXQPTXWKDPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-trifluoromethyl benzoic acid, 2-nitro-4-trifluoromethylbenzoic acid, ntfa, 4-trifluoromethyl-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-nitro-4-trifluoromethyl, unii-k9m35sv4p3, 2-nitro-4-trifluoromethyl-benzoic acid, pubchem4539, acmc-1ahai, 2ntf-boa
PubChem CID 642096
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitro-4- (trifluoromethyl)benzoic acid
Mængde 10 g
Formel vægt 235.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver