Få mere at vide
2-nitro-4-(trifluormethyl)anilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497037
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11497037 10 g 10g
11407047 50 g 50g
11417047 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11497037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14413.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 400-98-6 | C7H5F3N2O2 | 206.124 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 400-98-6
Molekylær formel C7H5F3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 206.124
MDL nummer MFCD00007155
InChI nøgle ATXBGHLILIABGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3-nitrobenzotrifluoride, benzenamine, 2-nitro-4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-nitro-p-toluidine, 4-trifluoromethyl 2-nitroaniline, 4-amino-3-nitro benzotrifluoride, 4-amino-3-nitrobenzo trifluoride, aniline, 2-nitro-4-trifluoromethyl, 2-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, 3-nitro-4-aminobenzotrifluoride
PubChem CID 67865
IUPAC navn 2-nitro-4-(trifluormethyl)anilin
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Smeltepunkt 105°C to 109°C
Mængde 10 g
FN nummer UN2811
Beilstein 650808
Formel vægt 206.13
Procent renhed 98%