Få mere at vide
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15445937
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15445937 1 g 1g
15455937 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15445937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33137.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2267-23-4
Molekylær formel C7H5F3N2O3
Molekylvægt (g/mol) 222.12
MDL nummer MFCD00042326
InChI nøgle YCGFVAPIBALHRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-trifluoromethoxy aniline, 2-amino-5-trifluoromethoxy nitrobenzene, benzenamine, 2-nitro-4-trifluoromethoxy, 1-amino-2-nitro-4-trifluoromethoxy benzene, 2-nitro-4-trifluoromethoxy phenylamine, 4-amino-3-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, pubchem8514, acmc-1cnwp, ksc496g9b, 2-nitro4-trifluoromethoxyaniline
PubChem CID 2775772
IUPAC navn 2-nitro-4-(trifluormethoxy)anilin
SMIL NC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Smeltepunkt 62°C to 64°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 222.12
Procent renhed 97%