Få mere at vide
2-nitro-4-(trifluormethoxy)anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510610
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10495332
Brand: Thermo Scientific Maybridge TL00377DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 2267-23-4
Molekylær formel C7H5F3N2O3
Molekylvægt (g/mol) 222.12
MDL nummer MFCD00042326
InChI nøgle YCGFVAPIBALHRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-trifluoromethoxy aniline, 2-amino-5-trifluoromethoxy nitrobenzene, benzenamine, 2-nitro-4-trifluoromethoxy, 1-amino-2-nitro-4-trifluoromethoxy benzene, 2-nitro-4-trifluoromethoxy phenylamine, 4-amino-3-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, pubchem8514, acmc-1cnwp, ksc496g9b, 2-nitro4-trifluoromethoxyaniline
PubChem CID 2775772
IUPAC navn 2-nitro-4-(trifluormethoxy)anilin
SMIL NC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 222.12
Procent renhed 95%