Få mere at vide
2-nitro-4-(trifluormethoxy)anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10495332
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10495332 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10356814 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10495332 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00377DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 2267-23-4
Molekylær formel C7H5F3N2O3
Molekylvægt (g/mol) 222.12
MDL nummer MFCD00042326
InChI nøgle YCGFVAPIBALHRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-trifluoromethoxy aniline, 2-amino-5-trifluoromethoxy nitrobenzene, benzenamine, 2-nitro-4-trifluoromethoxy, 1-amino-2-nitro-4-trifluoromethoxy benzene, 2-nitro-4-trifluoromethoxy phenylamine, 4-amino-3-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, pubchem8514, acmc-1cnwp, ksc496g9b, 2-nitro4-trifluoromethoxyaniline
PubChem CID 2775772
IUPAC navn 2-nitro-4-(trifluormethoxy)anilin
SMIL NC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 222.12
Procent renhed 95%