Få mere at vide
2-nitro-4-(trifluormethoxy)anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 222.12 |
| Procent renhed | 95% |