Få mere at vide
2-Naphthyl phenyl ketone, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10567742 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10567742 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10567742 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 415420050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 644-13-3
Molekylær formel C17H12O
Molekylvægt (g/mol) 232.28
MDL nummer MFCD00004106
InChI nøgle SJNXJRVDSTZUFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzoylnaphthalene, 2-naphthyl phenyl ketone, 2-benzonaphthone, naphthalen-2-yl phenyl methanone, methanone, 2-naphthalenylphenyl, 2'-benzonaphthone, ketone, 2-naphthyl phenyl, 2-naphthylphenylketone, beta-benzoylnaphthalene, 2-naphthyl phenyl methanone
PubChem CID 69516
IUPAC navn naphthalen-2-yl(phenyl)methanone
SMIL O=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Naphthyl phenyl ketone
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 76°C to 82°C
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 232.28
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder