Få mere at vide
2-Naphthoxyeddikesyre, 97%
Artikelnummer. 11498386
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498386 500 g 500g
11488386 100 g 100g
11408396 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498386 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15412.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 120-23-0 | C12H10O3 | 202,209 g/mol
2-Naphthoxyeddikesyre er et phytohormon og spiller en afgørende rolle i plantevækstregulator på tomater og jordbær.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Naphthoxyeddikesyre er et phytohormon og spiller en
afgørende rolle i plantevækstregulator på tomater og jordbær.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, ether, eddikesyre og dimethylsulfoxid. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-23-0
Molekylær formel C12H10O3
Molekylvægt (g/mol) 202.209
MDL nummer MFCD00004066
InChI nøgle RZCJYMOBWVJQGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthoxyacetic acid, 2-naphthyloxy acetic acid, bnoa, 2-naphthyloxyacetic acid, 2-naphthalen-2-yloxy acetic acid, noxa, betoxon, 2-noxa, naphthoxyacetic acid, betapal
PubChem CID 8422
ChEBI CHEBI:50397
IUPAC navn 2-naphthalen-2-yloxyeddikesyre
SMIL C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)OCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Naphthoxyacetic acid
Smeltepunkt 155 °C til 157 °C
Mængde 500 g
Beilstein 1074148
Merck Index 14,6397
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, æter, eddikesyre og dimethylsulfoxid. Let opløselig i vand.
Formel vægt 202.21
Procent renhed 97%