Få mere at vide
2-naphthalenmethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10646564 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10646564
Brand: Thermo Scientific Acros 351150250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1592-38-7 | C11H10O | 158.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1592-38-7
Molekylær formel C11H10O
Molekylvægt (g/mol) 158.2
MDL nummer MFCD00004124
InChI nøgle MFGWMAAZYZSWMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthalenemethanol, 2-naphthylmethanol, 2-hydroxymethylnaphthalene, 2-naphthalene methanol, 2-naphthyl methanol, naphthalen-2-yl-methanol, naphthalen-2-yl methanol, 2-naphthylmethan-1-ol, 2-naphthylcarbinol, 2na
PubChem CID 74128
ChEBI CHEBI:27615
IUPAC navn naphthalen-2-ylmethanol
SMIL C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Naphthalenemethanol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 79°C to 83°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C10H7CH2OH
Mængde 25 g
Formel vægt 158.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver