Få mere at vide
2-naphthaldehyd, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10564074 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10564074 100 g Glasflaske 100g
10036612 5 g Glasflaske 5g
10503871 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10564074 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 128101000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 66-99-9 | C11H8O | 156.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66-99-9
Molekylær formel C11H8O
Molekylvægt (g/mol) 156.18
MDL nummer MFCD00004094
InChI nøgle PJKVFARRVXDXAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthaldehyde, 2-naphthalenecarboxaldehyde, 2-formylnaphthalene, beta-naphthaldehyde, beta-formylnaphthalene, beta-naphthylaldehyde, beta-naphthylcarboxaldehyde, .beta.-naphthaldehyde, .beta.-naphthylaldehyde, .beta.-formylnaphthalene
PubChem CID 6201
ChEBI CHEBI:52368
IUPAC navn naphthalen-2-carbaldehyd
SMIL C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Naphthaldehyde
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 58.0°C to 62.0°C
Farve Beige eller hvid til gul
Kogepunkt 160.0°C (19.0 mmHg)
Flammepunkt >100°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C10H7CHO
Mængde 100 g
Beilstein 07, 401
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in hot water
Formel vægt 156.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Naphthaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.