Få mere at vide
2-naphthaldehyd, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486237
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486237 100 g 100g
11466237 5 g 5g
11476237 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25157.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 66-99-9 | C11H8O | 156.184 g/mol
2-Naphthaldehyd hjælper med stereo-selektiv dannelse af bicyclo-2-siloxy-2-alkoxyoxetaner. Det bruges også som katalytisk middel og petrokemisk additiv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Naphthaldehyd hjælper med stereo-selektiv dannelse af bicyclo-2-siloxy-2-alkoxyoxetaner. Det bruges også som katalytisk middel og petrokemisk additiv.
Opløselighed Opløselig i varmt vand
.
Noter
Opbevares ved -20 °C. Luftfølsom. Opbevares væk fra strengbaser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66-99-9
Molekylær formel C11H8O
Molekylvægt (g/mol) 156.184
MDL nummer MFCD00004094
InChI nøgle PJKVFARRVXDXAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthaldehyde, 2-naphthalenecarboxaldehyde, 2-formylnaphthalene, beta-naphthaldehyde, beta-formylnaphthalene, beta-naphthylaldehyde, beta-naphthylcarboxaldehyde, .beta.-naphthaldehyde, .beta.-naphthylaldehyde, .beta.-formylnaphthalene
PubChem CID 6201
ChEBI CHEBI:52368
IUPAC navn naphthalen-2-carbaldehyd
SMIL C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Naphthaldehyde
Smeltepunkt 59°C to 62°C
Kogepunkt 160°C (19 mmHg)
Mængde 100 g
Beilstein 507750
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in hot water.
Formel vægt 156.18
Procent renhed 98%