Få mere at vide
2-n-propylresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491680
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11491680 1 g 1g
11401690 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491680 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27024.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13331-19-6 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
2-n-propylresorcinol er et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-n-propylresorcinol er et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13331-19-6
Molekylær formel C9H12O2
Molekylvægt (g/mol) 152.19
MDL nummer MFCD00100568
InChI nøgle XDCMHOFEBFTMNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-benzenediol, propyl, 2-propylresorcinol, propyl-1,3-benzenediol, 1,3-benzenediol,2-propyl, 2-propylbenzol-1,3-diol, propyl resorcinol, 2-propyl resorcinol, 2-n-propylresorcinol, pubchem19795, acmc-20ann2
PubChem CID 262060
IUPAC navn 2-propylbenzen-1,3-diol
SMIL CCCC1=C(O)C=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-n-Propylresorcinol
Smeltepunkt 101°C to 105°C
Kogepunkt 280°C
Flammepunkt 135°C (275°F)
Lugt Phenol-like
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solightly soluble in water.
Formel vægt 152.19
Procent renhed 98%