CAS RN 13331-19-6
IUPAC Navn:
2-propylbenzene-1,3-diol
Synonymer:
2-propylbenzene-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol):
152.19
Molekylformel:
C9H12O2
InChi Key:
XDCMHOFEBFTMNL-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCC1=C(O)C=CC=C1O
1
–
1
af
1
Resultater
1
2-n-propylresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13331-19-6 Molekylær formel: C9H12O2 Molekylvægt (g/mol): 152.19 MDL nummer: MFCD00100568 InChI nøgle: XDCMHOFEBFTMNL-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1,3-benzenediol, propyl,2-propylresorcinol,propyl-1,3-benzenediol,1,3-benzenediol,2-propyl,2-propylbenzol-1,3-diol,propyl resorcinol,2-propyl resorcinol,2-n-propylresorcinol,pubchem19795,acmc-20ann2 PubChem CID: 262060 IUPAC navn: 2-propylbenzen-1,3-diol SMIL: CCCC1=C(O)C=CC=C1O