Få mere at vide
2-n-Propyl-1-pentanol, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-n-Propyl-1-pentanol |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.83 g/mL |
| Kogepunkt | 80 °C til 82 °C (12 mmHg) |
| Flammepunkt | 72 °C (162 °F) |
| Lineær formel | (CH3CH2CH2)2CHCH2OH |
| Brydningsindeks | 1.43 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 130.23 |
| Procent renhed | 97% |
| Vis mere |