Få mere at vide
2-n-Propyl-1,3-propandiol, 98%
Artikelnummer. 11449677
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449677 5 g 5g
11439677 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22152.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 2612-28-4 | C6H14O2 | 118,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2612-28-4
Molekylær formel C6H14O2
Molekylvægt (g/mol) 118.18
MDL nummer MFCD00799394
InChI nøgle FZHZPYGRGQZBCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-n-propylpropane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2-propyl, 2-propyl-1,3-propanediol, 2-n-propyl-1,3-propanediol, 2-propylpropan-1,3-diol, 2-propyl-propane-l,3-diol, 1,3-propanediol,2-propyl, 1,1-bis hydroxymethyl butane, 2-n-propyl-propane-1,3-diol
PubChem CID 7021156
IUPAC navn 2-propylpropan-1,3-diol
SMIL CCCC(CO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-n-Propyl-1,3-propanediol
Mængde 5 g
Formel vægt 118.18
Procent renhed 98%