Få mere at vide
2-n-propoxypyridin-3-carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434560
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434560 1 g 1g
11444560 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434560 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50114.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 885278-12-6 | Molekylær formel: C9H11NO2 | Molekylvægt: 165,19 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 885278-12-6
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
MDL nummer MFCD06804561
InChI nøgle CBTKKULPWZVYOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-propoxynicotinaldehyde, 2-n-propoxypyridine-3-carboxaldehyde, 2-n-propoxynicotinaldehyde, acmc-20anoj, 3-pyridinecarboxaldehyde,2-propoxy, 2-propoxy-3-pyridinecarboxaldehyde
PubChem CID 42553137
IUPAC navn 2-propoxypyridin-3-carbaldehyd
SMIL CCCOC1=C(C=O)C=CC=N1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-n-Propoxypyridine-3-carboxaldehyde
Mængde 1 g
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 165.19
Procent renhed 98%