Få mere at vide
2-n-Propoxybenzoic acid, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11450428
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450428 1 g 1g
11460428 5 g 5g
11470428 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24581.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2100-31-4
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.203
MDL nummer MFCD01075687
InChI nøgle OXOWWPXTTOCKKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-n-propoxybenzoic acid, o-propoxybenzoic acid, benzoic acid, 2-propoxy, 2-propoxy benzoic acid, salicylic acid propyl ether, akos bbb/270, rarechem al bo 0876, propyloxybenzoic acid, 2-propoxybenzoic acid, o-propoxy benzoic acid
PubChem CID 539215
IUPAC navn 2-propoxybenzoic acid
SMIL CCCOC1=CC=CC=C1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-n-Propoxybenzoic acid
Smeltepunkt 36°C to 40°C
Mængde 1 g
Beilstein 3089998
Formel vægt 180.2
Procent renhed ≥98%