Få mere at vide
2-(N,N-Dimethylaminomethyl)phenylboronic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10251582 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10251582 100 mg Glasflaske 100mg
10696344 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10251582 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 359241000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 85107-53-5 | Molecular Formula: C9H14BNO2 | Molecular Weight: 179.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85107-53-5
Molekylær formel C9H14BNO2
Molekylvægt (g/mol) 179.02
MDL nummer MFCD01318999
InChI nøgle VUDCTLOJEPCNRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dimethylamino methyl phenyl boronic acid, 2-n,n-dimethylaminomethyl phenylboronic acid, 2-dimethylamino methyl phenylboronic acid, boronic acid, 2-dimethylamino methyl phenyl, 2-n,n-dimethylaminomethyl benzeneboronic acid, 2-n,n-dimethylaminomethyl phenyl-boronic acid, 2-dimethylamino methyl phenyl boranediol, 2-dimethylamino methyl benzeneboronic acid
PubChem CID 2734345
IUPAC navn [2-[(dimethylamino)methyl]phenyl]borsyre
SMIL B(C1=CC=CC=C1CN(C)C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(N, N-Dimethylaminomethyl)phenylboronic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 mg
Formel vægt 179.02
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(N,N-Dimethylaminomethyl)phenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.