Få mere at vide
2-n-hexyloxybenzaldehyd, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-n-Hexyloxybenzaldehyde |
| Kogepunkt | 132 °C til 134 °C (0,5 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.52 |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 2258613 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 206.29 |
| Procent renhed | 96% |