Få mere at vide
2-(n-Hexyloxy)ethanol, 98%
Artikelnummer. 11400497
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400497 1 g 1g
11410497 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11400497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22385.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-25-4 | C8H18O2 | 146,23 g/mol
2-(n-Hexyloxy)ethanol anvendes som opløsningsmidler i specialtrykfarver og koalesceringshjælpemidler i overfladebelægninger, koblingsmiddel, rustfjerner, klæbemidler og overfladerensere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-(n-Hexyloxy)ethanol anvendes som opløsningsmidler i specialtrykfarver og koalesceringshjælpemidler i overfladebelægninger, koblingsmiddel, rustfjerner
, klæbemidler og overfladerensere.
Opløselighed Opløseligt i alkohol og ether
, vand (9,46 g/L).
Bemærkninger
Opbevares under inert gas. Luftfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-25-4
Molekylær formel C8H18O2
Molekylvægt (g/mol) 146.23
MDL nummer MFCD00045997
InChI nøgle UPGSWASWQBLSKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hexyloxy ethanol, ethanol, 2-hexyloxy, 2-hexyloxyethanol, ethylene glycol monohexyl ether, hexyl cellosolve, n-hexyl cellosolve, glycol monohexyl ether, cellosolve, n-hexyl, ethylene glycol n-hexyl ether
PubChem CID 8170
SMIL CCCCCCOCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(n-Hexyloxy)ethanol
Smeltepunkt -42°C
Tæthed 0.888
Kogepunkt 208°C
Flammepunkt 94°C (201°F)
Lineær formel CH3(CH2)5OCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.433
Mængde 1 g
FN nummer UN2922
Beilstein 1734691
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol and ether,water (9.46g/L ).
IUPAC navn 2-hexoxyethanol
Formel vægt 146.23
Procent renhed 99%