Få mere at vide
2-n-Butoxyethylacetat, 98%
Artikelnummer. 11347466
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347466 100 mL 100ml
11357466 500 mL 500ml
11367466 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11347466 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09515.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-07-2 | C8H16O3 | 160,21 g/mol
2-n-Butoxyethylacetat bruges som opløsningsmiddel til nitrocelluloselakker, emaljer, belægningsadditiver, epoxyharpikser og lakker. Det er et filmkoalesceringshjælpemiddel til polyvinylacetatlatex. Yderligere stimulerer det frigivelsen af prostaglandin E(2), en arachidonsyremetabolit, i humane epidermale keratinocytter. Ud over dette fungerer det som en ingrediens i blækfjernere og pletfjernere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-n-Butoxyethylacetat anvendes som opløsningsmiddel til nitrocelluloselakker, emaljer, belægningsadditiver, epoxyharpikser og lakker. Det er et filmkoalesceringshjælpemiddel til polyvinylacetatlatex. Yderligere stimulerer det frigivelsen af prostaglandin E(2), en arachidonsyremetabolit, i humane epidermale keratinocytter. Ud over dette fungerer det som en ingrediens i blækfjernere og pletfjernere.
Opløselighed
Blandbar med kulbrinter og organiske opløsningsmidler. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-07-2
Molekylær formel C8H16O3
Molekylvægt (g/mol) 160.21
MDL nummer MFCD00009457
InChI nøgle NQBXSWAWVZHKBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym butoxyethyl acetate, butyl glycol acetate, butylglycol acetate, ethylene glycol monobutyl ether acetate, 2-butoxyethanol acetate, butyl cellosolve acetate, ektasolve eb acetate, ethanol, 2-butoxy-, acetate, butylcelosolvacetat, 1-acetoxy-2-butoxyethane
PubChem CID 8160
IUPAC navn 2-butoxyethylacetat
SMIL CCCCOCCOC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-n-Butoxyethyl acetate
Smeltepunkt -64°C
Tæthed 0.942
Kogepunkt 191°C to 192°C
Flammepunkt 71°C (159°F)
Lugt Fruit-like
Lineær formel CH3COOCH2CH2O(CH2)3CH3
Brydningsindeks 1.413
Mængde 100 mL
Beilstein 1756960
Opløselighedsinformation Miscible with hydrocarbons and organic solvents. Slightly miscible with water.
Formel vægt 160.21
Procent renhed 98%