Få mere at vide
2-N-Butoxyethanol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10203760 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
25 L
Emballage:
Metal can
Plastic Coated Glass bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10203760 500 mL Plastic Coated Glass bottle 500ml
10385070 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.5 L
10002783 25 L Metal can 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10203760 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B/4900/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
2-N-Butoxyethanol, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-76-2
Molekylær formel C6H14O2
MDL nummer 2884
Tekniske data
Smeltepunkt -70°C
Farve Yellow
Kogepunkt 171°C
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Mængde 500 mL
Formel vægt 118.18g/mol
Damptryk 0.8 hPa at 20°C
Fysisk form Liquid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Butoxyethanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.